Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Marque: Corning™ 4980-1L
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Façonné renforcé | |
1000 ml | |
250 à 1000 ml | |
8.5 in | |
Sans bouchon | |
24/Cs. | |
Large marquage en émail | |
Étroit | |
129 mm |
5.07 in. | |
Verre borosilicaté | |
50 ml | |
21.6 cm | |
Col étroit | |
6/Pk. | |
Non | |
Non stérile | |
9 |