Learn More
Plaques de dessiccation Pyrex™
Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
26.35€ - 1185.00€
Spécification
Matériau Métal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11955879
Afficher les documents
Pyrex
1597/04D
Taille de la plaque : 200 mm
37.85€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11859932
Afficher les documents
Thermo Scientific
7510B
Taille de la plaque : 150 mm
1185.00€
100mL
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11945879
Afficher les documents
Pyrex
1597/02D
Taille de la plaque : 150 mm
26.35€
1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
Description
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
  • Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
Spécification
Spécification
Métal