Learn More
Plaques de dessiccation Pyrex™
Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
Marque: Pyrex 1597/04D
33.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
- Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
Spécification
Disque de dessiccateur | |
Taille de la plaque : 200 mm | |
Métal | |
Dessiccateurs à vide et sans vide |