Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
En verre borosilicaté
Marque:  Pyrex 1120/29D
Code produit. 11991718
Description
Description
  • Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
  • Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
  • Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
80 mm
Verre borosilicaté
10
Ampoule : 206 mm
6 l
355 mm
Rond
Nom du produit
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™ > Capacité : 6000 ml