Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger à huile à cône court 100 ml 6 po Kimble™ KIMAX™
Tube KIMAX™ conçu pour une utilisation sur le terrain dans le test de produits pétroliers. Tubes à centrifuger avec cône court de 6 pouces.
Marque: DWK Life Sciences 45165-15
268.85 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Haut usiné pour accueillir un bouchon à clipser 28150R-6
- Les échelles et les légendes sont en émail de céramique blanc et durable
- Graduations différentes de 45240
- Capacité de 100 ml
- FCR max. de 800
- Diam. ext. du tube 45 mm, longueur 165 mm
- Sachet de 6, boîte de 12
- Le 45241LF-100 intègre notre technologie exclusive Lazer-Fused™ pour le marquage durable et précis ainsi qu’une précision volumétrique exceptionnelle. Pour plus d’informations sur nos tubes Lazer-Fused™, cliquez ici.
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Pour contenir | |
100 mL | |
Verre borosilicaté | |
0 à 0,1 ml dans ±0,02 ml, >0,1 à 0,3 ml dans ±0,03 ml, >0,3 à 0,5 ml dans ±0,05 ml, >0,5 à 1 ml dans ±0,075 ml, >1 à 1,5 ml dans ±0,1 ml, >1,5 à 2 ml dans ±0,2 ml, >2 à 3 ml dans ±0,3 ml, >3 à 5 ml dans ±0,5 ml, >5 à 10 ml dans ±0,75 ml, >10 à 25 ml en ±1 ml | |
165 mm | |
45 mm | |
Tube à centrifuger |
USP, ASTM E 438, D4007 | |
Non | |
Utilisés dans la détermination des résidus dans les gaz de pétrole liquéfié (GLP) | |
Conique | |
Conique | |
0 à 0,5 ml par incréments de 0,05 ml, 0,5 à 2 ml par incréments de 0,1 ml, 2 à 3 ml par incréments de 0,2 ml, 3 à 5 ml par incréments de 0,5 ml, 5 à 10 ml par incréments de 1 ml, 10 à 25 ml par incréments de 5 ml et à 50 ml, 100 ml | |
800 x g |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger à huile à cône court 100 ml 6 po Kimble™ KIMAX™ > Capacité : 100 mm, dia. ext. x L : 45 x 165 mm ; sans bouchon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu