Learn More
Flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis est doté d’une construction à paroi épaisse pour les applications de filtration sous vide et d’un col usiné pour accueillir un bouchon en caoutchouc percé. Le bras latéral comprend un connecteur à vis en PTFE pour un raccord facile et sûr de la tubulure à vide à alésage de 9 mm. Conforme à la norme ISO 6556.
202.00€ - 422.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 6556, DIN 12476 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Connecteur à vis en PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) Tube interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) Tube interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11377834
|
Pyrex
1170/10SC |
2000 ml | 260 mm | 60 mm (dia. int. du col) | 166 mm |
202.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11337834
|
Pyrex
1170/06SC |
500 ml | 185 mm | 35 mm (dia. int. du col) | 105 mm |
422.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11397834
|
Pyrex
1170/14SC |
5 l | 385 mm | 68 mm (dia. int. du col) | 220 mm |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12059012
|
Pyrex
1170/02SC |
100 ml | 105 mm | 24 mm (dia. int. du col) | 64 mm |
305.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12559125
|
Pyrex
1170/08SC |
1000 ml | 230 mm | 45 mm (dia. int. du col) | 135 mm |
316.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11317834
|
Pyrex
1170/04SC |
250 ml | 155 mm | 35 mm (dia. int. du col) | 85 mm |
338.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12962831
|
Pyrex
1170/02SC |
100 ml | 105 mm | 24 mm (dia. int. du col) | 64 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Pyrex™ Büchner avec connecteur fileté possède des parois solides pour les applications de filtration sous vide. Son col usiné peut accueillir un bouchon en caoutchouc perforé.L’embout latéral est doté d’un connecteur fileté en PTFE pour fixer de manière simple et sécurisée une tubulure à vide à alésage de 9 mm.Conforme à la norme ISO 6556
- Conformes à la norme ISO 6556
- Flacons Büchner à construction en paroi épaisse pour les applications de filtration sous vide
- Le bras latéral est doté d’un connecteur à vis en PTFE pour un raccord facile et sûr de la tubulure à vide à alésage de 9 mm
- Avec col usiné pour accueillir un bouchon en caoutchouc percé
Spécification
ISO 6556, DIN 12476 | |
Verre borosilicaté | |
Connecteur à vis en PTFE |