Learn More
Flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon Büchner Pyrex™ avec connecteur à vis est doté d’une construction à paroi épaisse pour les applications de filtration sous vide et d’un col usiné pour accueillir un bouchon en caoutchouc percé. Le bras latéral comprend un connecteur à vis en PTFE pour un raccord facile et sûr de la tubulure à vide à alésage de 9 mm. Conforme à la norme ISO 6556.
Marque: Pyrex 1170/14SC
161.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.33000kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Pyrex™ Büchner avec connecteur fileté possède des parois solides pour les applications de filtration sous vide. Son col usiné peut accueillir un bouchon en caoutchouc perforé.L’embout latéral est doté d’un connecteur fileté en PTFE pour fixer de manière simple et sécurisée une tubulure à vide à alésage de 9 mm.Conforme à la norme ISO 6556
- Conformes à la norme ISO 6556
- Flacons Büchner à construction en paroi épaisse pour les applications de filtration sous vide
- Le bras latéral est doté d’un connecteur à vis en PTFE pour un raccord facile et sûr de la tubulure à vide à alésage de 9 mm
- Avec col usiné pour accueillir un bouchon en caoutchouc percé
Spécification
ISO 6556, DIN 12476 | |
5 l | |
385 mm | |
220 mm |
68 mm (dia. int. du col) | |
Verre borosilicaté | |
Connecteur à vis en PTFE |