Learn More
Flacon Kjeldahl à col uni en verre borosilicaté Pyrex™
Adapté à la détermination de l’azote
Marque: Pyrex 1200/12D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance aux températures élevées
- Résistance à la corrosion chimique
Spécification
30 mm | |
500 ml | |
325 mm | |
101 mm |
34 mm | |
Verre borosilicaté | |
unie |