Learn More
Flacon Kjeldahl à col uni en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diamètre (métrique) externe:
101 mm
115 mm
81 mm
Ampoule : 58 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Résistance aux températures élevées
- Résistance à la corrosion chimique
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
| Diamètre (métrique) externe du col | 34 mm |
| Capacité (métrique) | 800 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 350 mm |
| Type de goulot | unie |
| Diamètre (métrique) externe | 115 mm |