Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée au choc thermique Le flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1773. Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination. Comprend une pastille de marquage en émail blanc tandis que la base plate empêche les déversements.
9.45€ - 437.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1773 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
Type de goulot | Étroit |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) intérieur de col | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10650191
|
Pyrex
1070/38D |
10 l | 280 mm | 57 mm | 360 mm |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10009569
|
Pyrex
1070/04D |
100 ml | 64 mm | 18 mm | 110 mm |
9.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10662111
|
Pyrex
1070/42D |
20 l | 341 mm | 60 mm | 558 mm |
437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10801601
|
Pyrex
1070/28D |
2000 ml | 166 mm | 45 mm | 250 mm |
377.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10650001
|
Pyrex
1070/36D |
6 l | 237 mm | 57 mm | 340 mm |
344.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12079002
|
Pyrex
1070/12D |
250 ml | 85 mm | 30 mm | 140 mm |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12089002
|
Pyrex
1070/18D |
500 ml | 105 mm | 30 mm | 170 mm |
141.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11982609
|
Pyrex
1070/24D |
1000 ml | 131 mm | 36 mm | 200 mm |
205.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10640001
|
Pyrex
1070/32D |
4 l | 207 mm | 45 mm | 300 mm |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12549085
|
Pyrex
1070/02M |
50 ml | 50 mm | 18 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10211560
|
Pyrex
1070/40D |
12000 ml | 300 mm | 57 mm | 465 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
- Avec pastille de marquage en émail blanc
Spécification
ISO 1773 | |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
Étroit | |
Plat |