Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée au choc thermique Le flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1773. Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination. Comprend une pastille de marquage en émail blanc tandis que la base plate empêche les déversements.
Marque: Pyrex 1070/40D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme ISO 1773
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- Fabriqué en verre Pyrex™ pour une grande résistance aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour des performances sans contamination
- Avec pastille de marquage en émail blanc
Spécification
ISO 1773 | |
12000 ml | |
465 mm | |
Plat | |
53 |
57 mm | |
Verre borosilicaté, Pyrex™ | |
Étroit | |
300 mm |