Learn More
Flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons pour réactif en verre. Les flacons pour réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre disposent d’une excellente résistance chimique et peuvent supporter de hautes températures.
Marque: Pyrex 1521/18D
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.80000kg
Description
- Conforme à la norme ISO 4796-2
- Fourni avec bouchon en verre solide
- Verre borosilicaté Pyrex™ avec col rodé
- Autoclavables
Specifications
10 000 mL | |
Verre borosilicaté | |
ISO 4796-2 | |
Étroit | |
Verre | |
227 mm |
60 mm | |
1/boîte | |
Oui | |
414 mm | |
60/46 mm | |
Bouchon |