Learn More
Flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
Description
- Conforme à la norme ISO 4796-2
- Fourni avec bouchon en verre solide
- Verre borosilicaté Pyrex™ avec col rodé
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Certifications/Conformité | ISO 4796-2 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 106 mm |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Taille du bouchon | 14/15 mm |
| Afficher plus |