Learn More
Flacons de réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons pour réactif en verre. Les flacons pour réactif à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en verre disposent d’une excellente résistance chimique et peuvent supporter de hautes températures.
Marque: Pyrex 1521/16D
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.96000kg
Description
- Conforme à la norme ISO 4796-2
- Fourni avec bouchon en verre solide
- Verre borosilicaté Pyrex™ avec col rodé
- Autoclavables
Spécification
5000 ml | |
Verre borosilicaté | |
ISO 4796-2 | |
Étroit | |
Verre | |
181 mm |
45 mm | |
1/boîte | |
Oui | |
333 mm | |
45/40 mm | |
Bouchon |