Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
Marque:  Pyrex
198.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13058393
  • 326.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de culture en microbiologie.
  • Parois moyennes sans bords :  fabriquées pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
  • Conforme à : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 4142
150 mm
Idéaux pour les travaux de culture microbiologique
Non
55 mL
Verre borosilicaté
100 paquet
24 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ > Capacité : 55mL