Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
Marque:  Pyrex 1622/14M
94.77 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11960955
  • 271.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de culture en microbiologie.
  • Parois moyennes sans bords :  fabriquées pour des performances optimales
  • Construction robuste :  permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
  • Conforme à : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 4142
160 mm
Tubes de culture
16 mm
23 mL
Verre borosilicaté
100 paquet
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ > Capacité :23mL