Learn More
Tubes à essai sans rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir des performances supérieures sur le verre borosilicaté neutre et le verre sodocalcique. Les tubes à essai sans rebord à paroi moyenne en verre borosilicaté Pyrex™ sont parfaits pour les travaux de culture en microbiologie.
Marque: Pyrex 1622/02M
60.81 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ pour offrir une performance supérieure par rapport au verre borosilicaté neutre et au verre sodocalcique.Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Pyrex™ sont idéals pour les travaux de culture en microbiologie.
- Parois moyennes sans bords : fabriquées pour des performances optimales
- Construction robuste : permet une utilisation à des températures élevées jusqu’à 500°C
- Conforme à : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
75 mm | |
Idéaux pour les travaux de culture microbiologique | |
Non |
4 mL | |
Verre borosilicaté | |
100 paquet | |
10 mm |