Learn More
Corning™ Pipeteur 12 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort.
Marque:  Corning™ 4087-STD
Code produit. 17253524
  • 796.29€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
  • Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
  • Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
  • Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
  • Précision (%) ±12 à ±1,5
  • Précision (%) <6,0 à <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO17025
Pointe de pipettes universelle
Lambda Plus
50 à 300 μl
3 ans
Autoclavable
12
Pipette multicanaux
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Corning™ Pipeteur 12 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD > 50 à 300 μl