Learn More
Entonnoirs à tige longue en verre borosilicaté Pyrex™
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
279.00€ - 464.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Longueur (métrique) du tube | 150mm |
Type de produit | Entonnoir |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12599145
|
Pyrex
2145/03M |
205 mm | 70mm |
464.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12519155
|
Pyrex
2145/10M |
237 mm | 105mm |
279.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12509155
|
Pyrex
2145/06M |
215 mm | 80mm |
358.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement précis du papier filtre
- En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Tige d’environ 150 mm
Spécification
8mm | |
Verre borosilicaté | |
150mm | |
Entonnoir |