Learn More
Entonnoirs à tige longue en verre borosilicaté Pyrex™
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
Marque:  Pyrex 2145/10M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.37000kg
Code produit. 12519155
  • 279.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement précis du papier filtre
  • En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Tige d’environ 150 mm
Spécification
Spécification
105mm
Verre borosilicaté
150mm
8mm
237 mm
Entonnoir