Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset de Gooch Pyrex™ comprend un disque en verre fritté intégralement.
Marque: Pyrex 3650/04M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
- Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
- Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
- Avec disque en verre fritté intégralement
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Avec disque intégral en verre fritté | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
450°C | |
45mm | |
2 |
20mm | |
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C | |
10mL | |
Creuset de Gooch |