Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Code produit. p-8002513
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
30mL
60 ml
Porosité:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
20 pièces
5 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10641251
Marca: Pyrex 3660/04M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
  • Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
  • Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
  • Avec disque en verre fritté intégralement
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Avec disque intégral en verre fritté
Diamètre (métrique) du disque 30mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C
Température max. (métrique) 450°C
Capacité (métrique) 30mL
Hauteur (métrique) 53mm
Product Type Creuset de Gooch
Porosité 2
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado