Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset de Gooch Pyrex™ comprend un disque en verre fritté intégralement.
Marque: Pyrex 3680/10M
356.46 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
- Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
- Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
- Avec disque en verre fritté intégralement
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Avec disque intégral en verre fritté | |
Verre borosilicaté | |
450°C | |
65mm | |
5 |
40mm | |
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C | |
60 ml | |
Creuset de Gooch |