Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset de Gooch Pyrex™ comprend un disque en verre fritté intégralement.
Marque:  Pyrex 3660/08M
117.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.20116kg
Code produit. 11971548
  • 231.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 11-09-2024
Description
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
  • Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
  • Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
  • Avec disque en verre fritté intégralement
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
Disque intégral en verre fritté
Verre borosilicaté Pyrex
450°C
53mm
4
30 mm
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C
30mL
Creuset de Gooch