Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset de Gooch Pyrex™ comprend un disque en verre fritté intégralement.
Marque: Pyrex 3680/02M
158.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
- Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
- Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
- Avec disque en verre fritté intégralement
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Avec disque intégral en verre fritté | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
450°C | |
65mm | |
1 |
40mm | |
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C | |
60 ml | |
Creuset de Gooch |