Learn More
Boîte polyvalente en verre borosilicaté Pyrex™
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
Marque: Pyrex 1490/02
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 4.37000kg
Description
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Les boîtes peuvent être autoclavées ou utilisées dans des fours à micro-ondes
Spécification
2000 ml | |
57 mm | |
Verre | |
199 mm | |
Idéal pour le séchage des poudres et des cristaux, la coloration et le développement, le prélèvement de gouttes et de déversements dans les flacons de solution, l’électrophorèse sur gel et les travaux de dissection par chromatographie sur papier | |
2,24 in | |
Rectangulaires | |
Autoclavables |
275 x 200 x 51 mm | |
262 mm | |
Boîte à usage général | |
Fours à micro-ondes | |
10,31 in | |
Produits chimiques | |
7,83 in |