Learn More
Boîte polyvalente en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002542
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11942548
Marque: Pyrex 1490/02
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
  • Les boîtes peuvent être autoclavées ou utilisées dans des fours à micro-ondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Dimensions (L x l x H) 275 x 200 x 51 mm
Hauteur (métrique) 57 mm
Longueur (métrique) 262 mm
Matériau Verre
Type Boîte à usage général
Largeur (métrique) 199 mm
À utiliser avec Fours à micro-ondes
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage des poudres et des cristaux, la coloration et le développement, le prélèvement de gouttes et de déversements dans les flacons de solution, l’électrophorèse sur gel et les travaux de dissection par chromatographie sur papier
Longueur (impériale) 10,31 in
Hauteur (impériale) 2,24 in
Résistant à Produits chimiques
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 7,83 in