Learn More
Boîte polyvalente en verre borosilicaté Pyrex™
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
Marque: Pyrex 1490/04
158.93 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Autoclavable et résistant aux produits chimiques
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Les boîtes peuvent être autoclavées ou utilisées dans des fours à micro-ondes
Spécification
1500 ml | |
60 mm | |
Verre | |
215 mm |
228 x 215 x 60 mm | |
228 mm | |
Boîte à usage général | |
Rectangulaire |