Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec des bords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
Marque:  Pyrex 1470/03M
220.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15587680
  • 243.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
  • Conforme à la norme DIN 12337
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Adaptées à des températures allant jusque 400°C
  • Résistance chimique et thermique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plat
Verre borosilicaté
Boîte de cristallisation
40 mm
15 ml
Rond
25 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™ > Capacité : 15 ml