Learn More
Thermo Scientific™ Seringues jetables en plastique National Target
Utilisez ces seringues en plastique jetables pour la distribution de petits volumes de liquides, ou pour la filtration par pression avec nos filtres à seringues.
Marque: Thermo Scientific™ S7510-20
73.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Distribuez et filtrez de petits volumes de liquides grâce à ces seringues jetables, utilisées avec les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Titan3™ ou Thermo Scientific™ Target2™. Les seringues jetables en plastique Thermo Scientific™ National Target constituent un choix idéal pour toutes les applications de filtre pour seringue. Ces seringues jetables se caractérisent par une construction en deux parties avec corps en polypropylène et pistons en polyéthylène. Cette conception élimine la nécessité de joints d’étanchéité du piston, synthétiques ou en caoutchouc, et ne nécessite aucun lubrifiant (silicone ou huile) dans le corps.
- Choix de seringues Luer-Slip ou Luer Lock dans des capacités allant de 1 à 50 ml
- Non stérile
- Conditionnés en vrac
Spécification
Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre) | |
Seringue Luer-Slip | |
20 ml | |
Filtre pour seringue | |
Non stérile |
Seringues Luer-Slip ; Capacité : 20 ml | |
Oui | |
National Target | |
Luer-Lock |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30