Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
For the measurement of liquid density in the laboratory.
Marque: Karl Hecht™ 42571032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- With ground-in stopper
- Precisely adjusted
- Available in different capacities
Spécification
Pycnometer acc. to Gay-Lussac | |
50 mL | |
Measuring liquid density | |
With ground-in stopper |