Learn More
Karl Hecht™ Pycnomètres conformes à Gay-Lussac
Code produit. p-7147872
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10758102
Marque: Karl Hecht™ 42571008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la mesure de la densité du liquide en laboratoire.
  • Avec bouchon à enfoncer
  • Réglage précis
  • Disponibles en différentes capacités
Spécification
Type Pycnomètres conformes à Gay Lussac
Capacité (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Mesure de la densité du liquide
Description Avec bouchon à enfoncer