Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnomètres conformes à Gay Lussac ajustés
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05630237
Code produit. 10335881
  • 122.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus de bouchon rodé et poli
  • Ajusté au po (avec certificat individuel)
  • Précision :0,001 cm³
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • La capacité nominale est indiquée
Spécification
Spécification
100 mL
Verre borosilicaté 3.3