Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnomètres conformes à Gay Lussac ajustés
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
25 ml
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
- Bouchon NS 10/19 avec capillaire
- Dessus de bouchon rodé et poli
- Ajusté au po (avec certificat individuel)
- Précision :0,001 cm³
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
- La capacité nominale est indiquée
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur