Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en PVDF
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PVDF Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
16.05€ - 34.25€
Spécification
Type de produit | Connecteur en Y |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11872303
|
Buerkle™
8712-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
16.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10688412
|
Buerkle™
8712-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
23.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10055010
|
Buerkle™
8712-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
27.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862313
|
Buerkle™
8712-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
32.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10034920
|
Buerkle™
8712-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
29.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10066341
|
Buerkle™
8712-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
34.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PVDF
- Résistance à une température maximale de +160°C max.
- Stérilisable
Spécification
Connecteur en Y | |
Autoclavables | |
10/boîte, 20/taille | |
Y cylindrique | |
160°C |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PVDF | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent |