Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en PVDF
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PVDF Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque: Buerkle™ 8712-0006
15.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PVDF
- Résistance à une température maximale de +160°C max.
- Stérilisable
Spécification
Connecteur en Y | |
Autoclavables | |
Tuyau de 5 à 7 mm | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistant aux UV | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PVDF | |
10/boîte, 20/taille | |
Y cylindrique | |
160°C |