Learn More
Buerkle™ Pompe à vide VacuMan™ en PVC
La pompe manuelle peut être utilisée d’une main pour créer un vide ou une pression, indépendamment d’une alimentation électrique (par ex. filtration sous vide, prélèvement d’échantillons, dissipation de dessiccateurs).
Marque:  Buerkle™ 5620-1180
138.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17280624
  • 163.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans entretien
  • Auto-lubrification
  • Principalement résistant à la corrosion
  • Raccord pour flexibles de diamètre intérieur 6,4 mm
  • Disponible avec ou sans calibre
Spécification
Spécification
-850 Mbar
PVC
Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm
Filtration sous vide, prise d’échantillons, dissipation de dessiccateurs
Avec jauge
16 ml/pistons
Pompe à vide