Learn More
Buerkle™ Pompe à vide VacuMan™ en PVC
Code produit. p-8504005 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Débit:
16 ml/pistons
32 mL/coup
Comprend:
Avec jauge
Sans jauge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10688242
Marque: Buerkle™ 56200360
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe manuelle peut être utilisée d’une main pour créer un vide ou une pression, indépendamment d’une alimentation électrique (par ex. filtration sous vide, prélèvement d’échantillons, dissipation de dessiccateurs).
  • Sans entretien
  • Auto-lubrification
  • Principalement résistant à la corrosion
  • Raccord pour flexibles de diamètre intérieur 6,4 mm
  • Disponible avec ou sans calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. -850 Mbar
Comprend Sans jauge
Matériau PVC
Débit 32 mL/coup
À utiliser avec Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm
Type de pompe Pompe à vide
Nbre de têtes de pompe 1
Propriétés de résistance Résistant à la corrosion
Applications Filtration sous vide, prélèvement d’échantillons, dissipation des dessiccateurs