Learn More
Navailles Tabouret PVC
Le tabouret PVC offre les avantages d’être compact, polyvalent et facilement réglable.
182.55€ - 250.72€
Spécification
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
---|---|
Certifications/Conformité | M1 |
Capacité de charge (impériale) | 265 lb |
Capacité de charge (métrique) | 120 kg |
Couleur | Gris |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17466162
|
Navailles
4GN 10GBJU 90 737 |
de 460 à 590 mm | Siège |
182.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17446162
|
Navailles
4GM 34GBLU 90 737 |
de 460 à 590 mm | Assise, dossier |
250.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17476162
|
Navailles
4GN 10GHJU 92 737 |
de 630 à 870 mm | Siège |
247.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Chrome, 5 branches, renforcé, base résistante aux chocs
- Roulettes pivotantes avec roues en caoutchouc
- Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
- Assise ronde en vinyle M1 avec mousse souple haute densité
Spécification
Pas d’accoudoirs | |
265 lb | |
Gris |
M1 | |
120 kg |