Learn More
Navailles Tabouret PVC
Le tabouret PVC offre les avantages d’être compact, polyvalent et facilement réglable.
Brand: Navailles 4GM 34GBLU 90 737
218.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Chrome, 5 branches, renforcé, base résistante aux chocs
- Roulettes pivotantes avec roues en caoutchouc
- Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
- Assise ronde en vinyle M1 avec mousse souple haute densité
Specifications
Gris | |
M1 | |
Assise, dossier | |
120 kg | |
23,2 in |
Pas d’accoudoirs | |
Pratiques médicales | |
265 lb | |
de 460 à 590 mm | |
59 cm |