Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Pictogramme de lance à incendie
21.30€ - 25.75€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PVC |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Hauteur (métrique) | 203 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15143279
|
Brady™
817055 |
Bidirectionnel |
21.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15133279
|
Brady™
817059 |
Panoramique |
25.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
PVC | |
Intérieur et extérieur | |
1,591 mm | |
-20°C à 70°C | |
Monde entier |