Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Pictogramme de lance à incendie
Marque: Brady™ 817059
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
1,591 mm | |
-20°C à 70°C | |
Monde entier |
PVC | |
Panoramique | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |