Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Point d'alarme incendie
Marque: Brady™ 817691
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ISO 7010 | |
PVC | |
Bidirectionnel | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
PIC F005-203x203-BIPVC-CRD/1 | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
1,591 mm | |
-20°C à 70°C | |
Monde entier |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Point d'alarme incendie > Dimensions (l x H) : 203 x 203 mm en bi-PVC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu