Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Point d'alarme incendie
22.50€ - 27.15€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PVC |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Hauteur (métrique) | 203 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15193279
|
Brady™
817691 |
Bidirectionnel |
22.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15173279
|
Brady™
817695 |
Panoramique |
27.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
PVC | |
Intérieur et extérieur | |
1,591 mm | |
-20°C à 70°C | |
Monde entier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux de sécurité ISO en PVC : Point d'alarme incendie