Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
Marque: PURUS™ PS 2645 38 B-HT
164.16 EUR valable jusqu'au 2025-02-13
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Respectueux de l’environnement, contenant un matériau renouvelable sans OGM et à base de plantes Cardia Biohybrid&trade qui réduit les émissions de CO2
- Solides et efficaces pour des performances fiables et de pointe
- Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
- Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 | |
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles | |
Adhésif puissant | |
Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm | |
Mélange PEbd |
660 x 1143 mm | |
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | |
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | |
Bleu |