Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Fabriqués exclusivement par PURUS™ les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
43.65€ - 250.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15351962
|
PURUS™
PS 1845 38 G |
Gris | 457 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
131.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15713619
|
PURUS™
PS 2430 34 C |
Transparent | 610 x 762 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
70.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15361972
|
PURUS™
PS 2645 38 B-HT |
Bleu | 660 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
184.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13410329
|
PURUS™
PS 2645 38 B |
Bleu | 660 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
184.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15312002
|
PURUS™
PM 3660 34 B-HT |
Bleu | 914 x 1524 mm | 30 couches | 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
162.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15321992
|
PURUS™
PS 3645 38 B |
Bleu | 914 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
250.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15391952
|
PURUS™
PS 1836 38 G |
Gris | 457 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
119.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15301962
|
PURUS™
PS 1836 38 W |
Blanc | 457 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
116.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15361962
|
PURUS™
PS 1845 38 W |
Blanc | 457 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
141.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15381952
|
PURUS™
PS 1836 38 B |
Bleu | 457 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
128.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15341962
|
PURUS™
PS 1845 38 B |
Bleu | 457 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
141.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15733619
|
PURUS™
PS 2430 34 W |
Blanc | 610 x 762 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
70.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15703619
|
PURUS™
PS 2430 34 B |
Bleu | 610 x 762 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
70.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15301972
|
PURUS™
PS 2436 38 B |
Bleu | 610 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
136.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15321972
|
PURUS™
PS 2436 38 W |
Blanc | 610 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
146.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15371972
|
PURUS™
PS 2645 38 G |
Gris | 660 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
184.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15351982
|
PURUS™
PS 3636 38 B |
Bleu | 914 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
230.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15361982
|
PURUS™
PS 3636 38 G |
Gris | 914 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
230.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15341992
|
PURUS™
PS 3645 38 G |
Gris | 914 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
250.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15302002
|
PURUS™
PM 3660 34 B |
Bleu | 914 x 1524 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
174.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15371982
|
PURUS™
PS 3636 38 W |
Blanc | 914 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
215.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15322002
|
PURUS™
PM 3660 34 G |
Gris | 914 x 1524 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
162.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15332002
|
PURUS™
PM 3660 34 W |
Blanc | 914 x 1524 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
167.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15763599
|
PURUS™
PS 1836 34 W |
Blanc | 457 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
73.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15351992
|
PURUS™
PS 3645 38 W |
Blanc | 914 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
250.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15341982
|
PURUS™
PS 3636 34 B |
Bleu | 914 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
108.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15743599
|
PURUS™
PM 1836 34 B |
Blue | 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) | 1.4 mil | 4/Case | ||||
13400329
|
PURUS™
PS 2645 38 W |
Blanc | 660 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
191.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15311992
|
PURUS™
PS 3645 34 G |
Gris | 914 x 1143 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
129.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15311972
|
PURUS™
PS 2436 38 G |
Gris | 610 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte |
136.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15753599
|
PURUS™
PS 1836 34 G |
Gris | 457 x 914 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
73.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15723619
|
PURUS™
PS 2430 34 G |
Gris | 610 x 762 mm | Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte |
70.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le processus de fabrication
- Solides et efficaces pour des performances fiables et de pointe
- Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles |