Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
Marque:  PURUS™ PS 2436 38 G
Code produit. 15311972
  • 140.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Beschreibung
Beschreibung
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Zertifizierungen
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Adhésif standard
Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Mélange PEbd
610 x 914 mm
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil
Gris
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote