Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 30 couches EnviroTack™
Les tapis PURUS™ Biohybrid™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils offrent une alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière de la circulation piétonne et des roues des équipements
Marque: PURUS™ PS 2645 38 B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
- Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
- Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 | |
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles | |
Adhésif standard | |
Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm | |
Mélange PEbd |
660 x 1143 mm | |
30 feuilles/tapis, 8 tapis/boîte | |
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil | |
Bleu |