Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort™
Les bottes de sécurité Purofort™ Euro Protection™ offrent une protection souple et légère et une isolation contre le froid et sont dotées d’un embout de protection en acier.
Marque: Euro Protection™ 9PUSG37
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Souples et légères pour une utilisation toute la journée
- Isolation contre le froid
- Résistantes aux déchirures et à l’usure
- Tige Purofort™
- Doublure en polyamide
- Semelle intérieure en polyuréthane
- Embout de sécurité en acier
- Semelle en acier anti-perforation
- Semelle extérieure Purofort™
- Convient à une utilisation dans l’industrie agricole
Spécification
Vert | |
PA | |
Semelle intérieure en polyuréthane, acier, semelle antiperforation, semelle extérieure Purofort™. | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 |
Agriculture | |
37 | |
Purofort™ | |
900 g par botte de taille 9,5 | |
Botte de sécurité |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort™ > Taille : 37
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu