Learn More
Labconco™ Armoires de sécurité biologique Purifier™ Logic™+ Class II A2, 4 pieds de largeur, modèles internationaux
Armoires à risque biologique prêtes à l’emploi et dotées d’une conception ergonomique avancée, excellentes pour le confort et la fonctionnalité de l’utilisateur
18270.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Largeur (métrique) intérieure | 123,2 cm |
Type de produit | Type A2 |
Modèle | Purifier™ Logic™+ |
Niveau sonore | < 63 dB |
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Ouverture de vitre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Ouverture de vitre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16645072
|
Labconco™
302481131 |
Armoire avec kit d’accessoires, support de base | 230 V Schuko | 8 in |
18270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Caractéristiques de tous les modèles :
- Moteur à commutation électronique (ECM)
- Système de surveillance du débit d’air constant (CAP)
- Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
- Système à entrée Air-Wave™
- Canal de pression négatif Contain-Air™
- Fourniture et évacuation de filtres HEPA efficaces à 99,99 %. Filtres ULPA efficaces à 99,999 % disponibles
- Écran LCD couleur à portée de vue, monté en intérieur, avec système d’exploitation MyLogic. Affiche la durée de vie du filtre, les messages d’état pour les conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles
- Éclairage LED lumineux de 90-150 pieds-bougies sans éblouissement, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
- Lunettes de sécurité en verre trempé de 1/4 po à fermeture complète
- Grille d’entrée incurvée en acier inox avec fentes d’aération secondaire pour réservoir d’air
- Deux prises duplex électriques. Acier inox à montage encastré avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption du défaut à la masse (115 V)
- Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur du système Smart-Start™
- Le système Night-Smart™ réduit la vitesse du ventilateur lorsque le châssis est fermé
- Intérieur en acier inox étanche et extérieur en acier recouvert de poudre
- Prise amovible située sous la surface de travail
- Verrou électronique de sécurité activé par code
- Ouverture des fenêtres de 22,6 po (57 cm) max. et hauteur de visualisation de 27 po (69 cm)
- Châssis incliné à 10° avec mécanisme de levage simple et symétrique
- Commande à pavé tactile conforme à la norme ADA sur le montant droit
- Niveau sonore de < 63 dB
- Charge thermique de 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
- Surface de travail avec vaisselle, en acier inox de type 304, sans soudure, amovible, avec boutons de levage
- Vitesse d’entrée nominale de 105 fpm (0,5 m/s)
- Vitesse de sortie nominale de 55 fpm (0,3 m/s)
- Recyclage de l’air à environ 70 %
- Profondeur totale x hauteur : 79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 in)
- Cordon d’alimentation de 10 pi (3 m) avec prise
- Minuterie et horloge numérique intégrées
- Garantie de cinq ans
- NSF International répertorié
- Support de base télescopique non soudé approuvé par la norme NSF en option inclus sur certains modèles
- Ensemble d’accessoires en option (Lampe à UV 254 nm, accessoire(s) fixe(s) de maintenance conforme(s) à la norme ADA avec vanne(s) à bille et porte-câbles Vacu-Pass™ approuvés par la NSF) inclus sur certains modèles
Spécification
Acier inoxydable | |
Type A2 | |
< 63 dB | |
54,3 in | |
5 ans | |
137,922 cm | |
31,2 in |
123,2 cm | |
Purifier™ Logic™+ | |
Deux | |
137,922 cm | |
48,5 in | |
50/60 Hz | |
79,248 cm |